주요 문서
ENAH9453E328
Enamine
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.65
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S/c1-5-2-3-6(9-4-11)7(8)10-5/h2-3H,1H3
InChI key
HPNYYWNZDHENPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)