주요 문서
ENAH9453E209
Enamine
5H,6H,7H-pyrazolo[3,2-b][1,3]oxazin-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.62
MDL number:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c7-5-4-8-9-2-1-3-10-6(5)9;/h4H,1-3,7H2;1H
InChI key
JWYDWWKFFASDQC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22012043
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22012043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)