주요 문서
ENAH9453E17D
Enamine
3-chloro-5-nitrothiophene-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.59
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-nitrothiophene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HClN2O2S/c6-3-1-5(8(9)10)11-4(3)2-7/h1H
InChI key
VUKOIEXGAHDWME-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563460
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)