주요 문서
ENAH9453E090
Enamine
2-chloro-4-methyl-5-nitroaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.06
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-5-nitroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2.ClH/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10(11)12;/h2-3H,9H2,1H3;1H
InChI key
LEDQPQLAXMOEKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108131
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108131
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)