주요 문서
ENAH9453E006
Enamine
1-(5-chloro-2-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.09
MDL number:
Iupac Name
1-(5-chloro-2-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9ClFN.ClH/c10-6-1-2-8(11)7(5-6)9(12)3-4-9;/h1-2,5H,3-4,12H2;1H
InChI key
IIMJBDPHHUCOIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26982547
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26982547
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)