주요 문서
ENAH9453E001
Enamine
2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.59
MDL number:
Iupac Name
2-(perfluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F5N.ClH/c9-7(10,8(11,12)13)5-3-1-2-4-6(5)14;/h1-4H,14H2;1H
InChI key
YDLUINFWDLJTKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)