주요 문서
ENAH9453DFFC
Enamine
3-(2,2-dimethylpropyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.72
MDL number:
Iupac Name
3-neopentylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-9(2,3)6-7-4-8(10)5-7;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H
InChI key
YUIMGRBFLZUVQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983315
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983315
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)