주요 문서
ENAH9453DF73
Enamine
tert-butyl 4-(3-chloro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.8
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-chloro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17ClN4O2S/c1-11(2,3)18-10(17)16-6-4-15(5-7-16)9-13-8(12)14-19-9/h4-7H2,1-3H3
InChI key
ZZKZHPLTLFSQTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100651
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100651
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)