주요 문서
ENAH9453DF6D
Enamine
methyl 5-oxo-5,6-dihydro-1,6-naphthyridine-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-hydroxy-1,6-naphthyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)7-5-12-9(13)6-3-2-4-11-8(6)7/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
XPFJDMYTZUHGCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980489
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980489
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)