주요 문서
ENAH9453DF08
Enamine
5,5-bis(hydroxymethyl)imidazolidine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.13
MDL number:
Iupac Name
5,5-bis(hydroxymethyl)imidazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C5H8N2O4/c8-1-5(2-9)3(10)6-4(11)7-5/h8-9H,1-2H2,(H2,6,7,10,11)
InChI key
VPPHKHDARGZSFK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460575
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460575
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)