주요 문서
ENAH9453DEDE
Enamine
3-amino-1,3,4-thiadiazol-3-ium 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
301.39
MDL number:
Iupac Name
3-amino-1,3,4-thiadiazol-3-ium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H12O3S.C2H4N3S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12;3-5-2-6-1-4-5/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);1-2H,3H2/q;+1/p-1
InChI key
NHXATPYXLFYNPV-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866589
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866589
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)