주요 문서
ENAH9453DEC9
Enamine
3-propyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.72
MDL number:
Iupac Name
3-propyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3O2.ClH/c1-2-7-13-8(14)10(12-9(13)15)3-5-11-6-4-10;/h11H,2-7H2,1H3,(H,12,15);1H
InChI key
YDDOOGZASAELJT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981083
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981083
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)