주요 문서
ENAH9453DE79
Enamine
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
Iupac Name
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-5-7(8(11)12)4-9-10(5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
VNEROEVKBNQFDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2515869
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2515869
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)