주요 문서
ENAH9453DE39
Enamine
2-cyclopentylmorpholine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.7
MDL number:
Iupac Name
2-cyclopentylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-2-4-8(3-1)9-7-10-5-6-11-9;/h8-10H,1-7H2;1H
InChI key
GAEADIDKXLNKPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20880061
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20880061
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)