주요 문서
ENAH9453DE2D
Enamine
5-(dimethylphosphoryl)pyrimidine-2,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.15
MDL number:
Iupac Name
(2,4-diaminopyrimidin-5-yl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C6H11N4OP/c1-12(2,11)4-3-9-6(8)10-5(4)7/h3H,1-2H3,(H4,7,8,9,10)
InChI key
WIZNHNUEMOVCEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678552
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678552
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)