주요 문서
ENAH9453DDF6
Enamine
1-[4-(methylsulfanyl)pyridin-3-yl]methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.16
MDL number:
Iupac Name
(4-(methylthio)pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2S.2ClH/c1-10-7-2-3-9-5-6(7)4-8;;/h2-3,5H,4,8H2,1H3;2*1H
InChI key
CBANVWYMNJKWOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101641
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101641
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)