주요 문서
ENAH9453DD4D
Enamine
1-{dispiro[3.0.3^{5}.1^{4}]nonan-9-yl}methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.71
MDL number:
Iupac Name
dispiro[3.0.3(5).1(4)]nonan-9-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c11-7-8-9(3-1-4-9)10(8)5-2-6-10;/h8H,1-7,11H2;1H
InChI key
XSESMUPXIZUEAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102483
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102483
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)