주요 문서
ENAH9453DCF4
Enamine
2-(3-cyclopropyl-2-fluorophenoxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.2
MDL number:
Iupac Name
2-(3-cyclopropyl-2-fluorophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11FO3/c12-11-8(7-4-5-7)2-1-3-9(11)15-6-10(13)14/h1-3,7H,4-6H2,(H,13,14)
InChI key
SKGPERMDOGIVIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105904
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105904
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)