주요 문서
ENAH9453DA2A
Enamine
1-[3-(3-bromophenyl)cyclobutyl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.6
MDL number:
Iupac Name
(3-(3-bromophenyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrN.ClH/c12-11-3-1-2-9(6-11)10-4-8(5-10)7-13;/h1-3,6,8,10H,4-5,7,13H2;1H
InChI key
BQGJWXVXJBKSDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983136
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983136
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)