주요 문서
ENAH9453DA0D
Enamine
methyl 4-(pyrrolidin-3-yl)benzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.72
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(3-pyrrolidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)10-4-2-9(3-5-10)11-6-7-13-8-11;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H
InChI key
DLPDERQRONOKLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25745503
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25745503
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)