주요 문서
ENAH9453D9EE
Enamine
2-(3-bromo-2-chlorophenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.49
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-2-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrClN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
InChI key
JFZBZXFNUIULCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774544
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774544
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)