주요 문서
ENAH9453D9CC
Enamine
1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborole-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.95
MDL number:
Iupac Name
1-hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BO3/c10-4-6-2-1-3-8-7(6)5-12-9(8)11/h1-4,11H,5H2
InChI key
MKPCMKFXYXTEDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7908219
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7908219
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)