주요 문서
ENAH9453D93A
Enamine
(2-chloro-5-cyano-4-methylphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.41
MDL number:
Iupac Name
(2-chloro-5-cyano-4-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BClNO2/c1-5-2-8(10)7(9(12)13)3-6(5)4-11/h2-3,12-13H,1H3
InChI key
KNKWZERJVQDIOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4420586
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4420586
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)