주요 문서
ENAH9453D926
Enamine
5-bromo-4-chloro-6-methyl-1-benzothiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.57
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-6-methylbenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C9H6BrClS/c1-5-4-7-6(2-3-12-7)9(11)8(5)10/h2-4H,1H3
InChI key
QEFKEXGCXMNWRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21068139
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21068139
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)