주요 문서
ENAH9453D915
Enamine
5-chloropyrazolo[1,5-a]quinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.63
MDL number:
mp
130-131
Iupac Name
5-chloropyrazolo[1,5-a]quinazoline
Inchi Code
1S/C10H6ClN3/c11-10-7-3-1-2-4-8(7)14-9(13-10)5-6-12-14/h1-6H
InChI key
KWIZLLPTFZNCMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980875
Melting Point
130-131
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980875
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)