주요 문서
ENAH9453D902
Enamine
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.56
MDL number:
Iupac Name
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11BrFN.ClH/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11;/h3-5H,12H2,1-2H3;1H
InChI key
VXAJOHHJDKCVCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19082324
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19082324
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)