주요 문서
ENAH9453D717
Enamine
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c12-9(13)8-7-10(5-6-11-8)3-1-2-4-10/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)
InChI key
IZNGGFJHSRDFDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)