주요 문서
ENAH9453D60E
Enamine
2-bromo-5-ethynylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-ethynylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO2/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h1,3-5H,(H,11,12)
InChI key
PLWBQJNNCDCMGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3035933
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3035933
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)