주요 문서
ENAH9453D5C6
Enamine
1-bromo-3-[(2,2-difluoroethenyl)oxy]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.03
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3-((2,2-difluorovinyl)oxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c9-6-2-1-3-7(4-6)12-5-8(10)11/h1-5H
InChI key
VSSKSUDQWWFJEM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623970
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623970
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)