주요 문서
ENAH9453D430
Enamine
methyl 2,2-dimethyl-6-oxocyclohexane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-6-oxocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-10(2)6-4-5-7(11)8(10)9(12)13-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
LVRRGMFLSBNYAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3095720
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3095720
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)