주요 문서
ENAH9453D3EB
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.63
MDL number:
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO3.ClH/c10-9(11,5-12)15-7-3-1-6(2-4-7)8(13)14;/h1-4H,5,12H2,(H,13,14);1H
InChI key
AGBIGAJMSRFQIS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102660
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102660
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)