주요 문서
ENAH9453D39E
Enamine
methyl 4,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 4,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O2S/c1-8-6(7)5-2-3-9-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZENAHRFMHLIZCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26960466
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26960466
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)