주요 문서
ENAH942F3024
Enamine
[2-(difluoromethoxy)ethyl](methyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.58
MDL number:
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9F2NO.ClH/c1-7-2-3-8-4(5)6;/h4,7H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
VMVLAMRSJKVVTK-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865049
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865049
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)