주요 문서
ENAH942F3016
Enamine
(3-chloropyridin-4-yl)methyl 3-aminobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.7
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-4-pyridinyl)methyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O2/c14-12-7-16-5-4-10(12)8-18-13(17)9-2-1-3-11(15)6-9/h1-7H,8,15H2
InChI key
YZXJAGLAYDQMGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24344849
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24344849
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)