주요 문서
ENAH942F2FC8
Enamine
7-fluoro-5-methoxy-1,2-benzoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.14
MDL number:
Iupac Name
7-fluoro-5-methoxybenzo[d]isoxazole
Inchi Code
1S/C8H6FNO2/c1-11-6-2-5-4-10-12-8(5)7(9)3-6/h2-4H,1H3
InChI key
PQFZFDBGTLRKEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7935419
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7935419
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)