주요 문서
ENAH942F2F4A
Enamine
5-({[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}methyl)pyridin-2-amine trihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
317.69
MDL number:
Iupac Name
N1-((6-aminopyridin-3-yl)methyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N4.3ClH/c1-14(2)6-7-15(3)9-10-4-5-11(12)13-8-10;;;/h4-5,8H,6-7,9H2,1-3H3,(H2,12,13);3*1H
InChI key
VJXGJQWGCWZSNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975493
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975493
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)