주요 문서
ENAH942F2F47
Enamine
[3-fluoro-4-(pyridin-2-yl)phenyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.23
MDL number:
Iupac Name
(3-fluoro-4-(pyridin-2-yl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H11FN2/c13-11-7-9(8-14)4-5-10(11)12-3-1-2-6-15-12/h1-7H,8,14H2
InChI key
UAROTLXCZIQKBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4320210
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4320210
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)