주요 문서
ENAH942F2EE3
Enamine
2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.65
MDL number:
Iupac Name
2-(3-methylisoxazol-5-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-5-4-6(10-9-5)7(2,3)8;/h4H,8H2,1-3H3;1H
InChI key
VSJMHAPPPOPTKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980153
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980153
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)