주요 문서
ENAH942F2E21
Enamine
2-ethoxy-2-(oxan-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
MDL number:
Iupac Name
2-ethoxy-2-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-2-13-8(9(10)11)7-4-3-5-12-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
YLLNXBGQMAHOPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6326653
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6326653
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)