주요 문서
ENAH942F2E0E
Enamine
3-(2-cyclopropyl-1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
Iupac Name
3-(2-cyclopropyl-1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-8(12)4-3-7-5-10-9(13-7)6-1-2-6/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
UBTQJTWNECXABO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2057826
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2057826
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)