주요 문서
ENAH942F2DCB
Enamine
(3R)-pyrrolidin-3-yl acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
MDL number:
Iupac Name
(R)-pyrrolidin-3-yl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-5(8)9-6-2-3-7-4-6;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI key
PFYOOYCOQZYSJW-FYZOBXCZSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869755
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869755
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)