주요 문서
ENAH942F2D78
Enamine
8-cyclopropyloctan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.77
MDL number:
Iupac Name
8-cyclopropyloctan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23N.ClH/c12-10-6-4-2-1-3-5-7-11-8-9-11;/h11H,1-10,12H2;1H
InChI key
UGRRKCYTJIKESQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975518
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975518
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)