Iupac Name
ethyl (aminomethyl)(methyl)phosphinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H12NO2P.ClH/c1-3-7-8(2,6)4-5;/h3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
ZGEFFEDYYCYIDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975937
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975937
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.