주요 문서
ENAH942F2AF1
Enamine
N-(4-iodophenyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
366.63
MDL number:
Iupac Name
N-(4-iodophenyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15IN2O.ClH/c13-10-1-3-11(4-2-10)15-12(16)9-5-7-14-8-6-9;/h1-4,9,14H,5-8H2,(H,15,16);1H
InChI key
STBXCCFLSPPSTJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869130
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869130
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)