주요 문서
ENAH942F2ACB
Enamine
6-bromo-2-chloro-4-methylquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.52
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-4-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2/c1-5-7-4-6(10)2-3-8(7)13-9(11)12-5/h2-4H,1H3
InChI key
RBCVTTGAFBHALI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3235823
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3235823
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)