주요 문서
ENAH942F29D3
Enamine
3-amino-2,2-dimethylcyclopentan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.2
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2,2-dimethylcyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(2)5(8)3-4-6(7)9/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3
InChI key
IUEFQQMJGAWEKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7055532
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7055532
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)