주요 문서
ENAH942F296B
Enamine
2-oxo-2-phenylacetyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.58
MDL number:
Iupac Name
2-oxo-2-phenylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
BNGOFPJWZUXKNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590591
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590591
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)