주요 문서
ENAH942F293E
Enamine
1-cyclopentyl-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.1
MDL number:
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11IN2O/c10-8-5-11-12(9(8)6-13)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
CEBDTEWPJHEBAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22813569
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22813569
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)