주요 문서
ENAH942F293C
Enamine
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.04
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-12-8-3-6(9)5(4-11)2-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI key
WVMFALARVZUXGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)