주요 문서
ENAH942F28F9
Enamine
2-chloro-4-ethynyl-5-fluoropyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.55
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-ethynyl-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2ClFN2/c1-2-5-4(8)3-9-6(7)10-5/h1,3H
InChI key
WKJSUNYRCAMPPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7312149
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7312149
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)